Documentos Principais
20600-U
Supelco
ORBO 1000 Precleaned Small PUF Plug, Replacement
O.D. × L 22 mm × 7.6 cm, pkg of 3 ea
Sinônimo(s):
Small PUF Cartridges
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polyurethane (foam)
Agency
ASTM® D4861,D4947
EPA IP-8,TO-10A
descrição
Replacement Plug
Small PUF
linha de produto
ORBO
Características
precleaned
embalagem
pkg of 3 ea
fabricante/nome comercial
ORBO 1000
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
22 mm × 7.6 cm
Matriz
PUF Polyurethane foam
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
ORBO-1000 small PUF cartridges are useful for ASTM D4861, EPA IP-8 and EPA TO-10A (Pesticides/PCBs); ASTM D4947 (Chlordane/Heptachlor).
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)