10305AST
Astec® CHIROBIOTIC® (5 μm) HPLC Column Screening Kit
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Sinônimo(s):
Chiral Column Selection Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Astec® CHIROBIOTIC® HPLC Column Screening Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 kit
fabricante/nome comercial
Astec®
Parâmetros
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matriz
fully porous particle
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
pH operacional
3.5-6.8
técnica de separação
chiral
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- 15024ASTAstec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mmSDS
- 12024ASTAstec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mmSDS
- 13024ASTAstec® CHIROBIOTIC® R Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mmSDS
- 14024ASTAstec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mmSDS
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)