Documentos Principais
Z755923
Nunclon® cell culture dishes
diam. × H 100 mm × 15 mm, sterile; γ-irradiated
Sinônimo(s):
cell culture dish, cell culture plate, cell culture plates, petri dishes
Selecione um tamanho
150 EA
R$ 2.678,00
R$ 2.678,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
150 EA
R$ 2.678,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.22
R$ 2.678,00
Check Cart for Availability
Materiais
polystyrene dishes with lids
round
esterilidade
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Características
lid
embalagem
case of 150 ea (Internal packs of 10)
fabricante/nome comercial
Nunc 150350
diâmetro × A
100 mm × 15 mm
Prato: diâm. × A
100 mm × 15 mm
área da superfície
56.7 cm^2
tipo de ligação
Nunclon Delta surface
Descrição geral
  • Large range available, treated for cell culture but with many other uses
  • Optically clear and very flat for use in microscope
  • Non-toxic
  • Certified surface treatment for optimal cell attachment and growth
Informações legais
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)