Documentos Principais
Z358762
Culture dishes
size 100 mm × 25 mm, sterile, polystyrene
Sinônimo(s):
cell culture dish, microbiology dish, petri dish
Selecione um tamanho
20 EA
R$ 282,00
500 EA
R$ 5.314,00
R$ 282,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 EA
R$ 282,00
500 EA
R$ 5.314,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.22
R$ 282,00
Check Cart for Availability
Materiais
polystyrene
round
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
pack of 20 ea
pkg of 500 ea
capacidade da placa
125 mL
tamanho
100 mm × 25 mm
área da superfície
55 cm
aplicação(ões)
agriculture
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Clear, with stacking features
Designed with extra depth for plant tissue culture
Aplicação
Culture dishes are suitable for routine procedures and automated processes.
Características e benefícios
Culture dishes provide the following benefits:
  • Made of biomedical polystyrene for clear visibilty of cultures and avoids distortion.
  • Optically clear and precision-molded.
  • Prevents condensation due to the presence of venting ribs.
  • Non-vented lids for stable stacking.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
David C Butler et al.
PloS one, 6(12), e29199-e29199 (2012-01-05)
Huntington's disease (HD) is a fatal autosomal dominant neurodegenerative disorder caused by a trinucleotide (CAG)(n) repeat expansion in the coding sequence of the huntingtin gene, and an expanded polyglutamine (>37Q) tract in the protein. This results in misfolding and accumulation