Placas de Petri
As placas de Petri são recipientes rasos feitos de plástico transparente (geralmente policarbonato ou poliestireno) ou vidro borossilicato e podem vir com, ou sem tampa. Elas são comumente usadas em microbiologia para cultivar e observar microrganismos, como bactérias e fungos. As placas fornecem um ambiente estéril para o crescimento de microrganismos e geralmente são preenchidas com um substrato de ágar rico em nutrientes que suporta o crescimento dos microrganismos. Elas também são usadas para outras aplicações, incluindo cultura celular e testes de controle de qualidade na indústria alimentícia. As placas podem ser descartáveis ou reutilizáveis, sendo os tipos reutilizáveis capazes de suportar repetidos procedimentos de esterilização (úmidos ou secos).
Placas de Petri de policarbonato/poliestireno
Placas para cultura celular Nunc e Nunclon®
Essas placas são circulares, esterilizadas, irradiadas com radiação γ e feitas de poliestireno. Elas estão disponíveis com superfícies tratadas e não tratadas e geralmente vêm com uma tampa ventilada ou não. Essas placas são comumente usadas em cultura celular.
Placas de Petri bacteriológicas Corning® Falcon®
Essas placas são esterilizadas, construídas a partir de poliestireno virgem para ótima transparência e vêm com tampa. Elas são adequadas para cultura microbiana.
Placas de Petri para cultura celular tratadas com superfície Corning®
Essas placas estão disponíveis em variantes esterilizadas e não esterilizadas, feitas a partir de poliestireno com ótima transparência. Elas vêm com tampas com ventilação tripla para fornecer ventilação ideal e são oferecidas em formatos circulares ou quadrados, disponíveis em plástico padrão ou resistente.
Placas de Petri para cultura celular Greiner
Essas placas são esterilizadas, feitas a partir de poliestireno virgem para garantir ótima transparência e vêm com tampa. Elas também estão disponíveis com cultura de tecidos ou tratamentos de fixação ultrabaixa especializados para fixação celular ideal, ou para inibir a fixação celular.
Placas para cultura de tecidos TPP®
Essas placas são circulares, esterilizadas, opticamente transparentes, irradiadas com radiação γ e fabricadas a partir de poliestireno de alta qualidade. A base da placa é tratada para cultura de tecidos e possui um anel serrilhado na parte inferior para facilitar o manuseio.
Placa de Petri com Petri Pads
Essas placas de Petri são projetadas para uso único, feitas de plástico descartável e vêm equipadas com um absorvente para cultura de microrganismos capturados por meio de filtração por membrana. Este produto é compatível com uma variedade de linhas de meios de ampola, incluindo leveduras e fungos, contagem total e detecção e enumeração de microrganismos específicos, como E. coli.
Placas de Petri de vidro
Placas de Petri Pyrex®
As placas Pyrex® são placas de Petri planas e transparentes feitas de vidro borossilicato e vêm com tampa. As bordas da placa apresentam um design frisado para aumentar a resistência mecânica e garantir um espaçamento uniforme entre o fundo e a parede lateral da tampa, minimizando efetivamente a ação capilar causada pela umidade condensada nas laterais. Elas não são afetadas química ou termicamente por nenhum dos métodos comumente empregados em laboratórios onde a esterilização é usada rotineiramente.
Placas de Petri BRAND®
As placas de Petri Brand® não são esterilizadas e são feitas de vidro de cal sodada, completas com tampa. Tanto a base quanto a tampa são planas e livres de bolhas e riscos.
Placas de Petri Aldrich Essentials
Essas placas de Petri não são esterilizadas e são construídas em vidro de cal sodada. Elas apresentam uma superfície não tratada e vêm com tampa.
Cultura/Placas de Petri Foxx Life Sciences Borosil®
Essas placas de Petri são placas descartáveis de alta qualidade, compatíveis com a maioria dos sistemas automatizados. Elas oferecem clareza óptica excepcional, tornando-as convenientes para uso com um microscópio. Seu design permite o empilhamento, o que economiza muito espaço na incubadora. As placas ventiladas vêm com tampas erguidas para permitir melhores trocas gasosas e evaporação, enquanto as placas não ventiladas apresentam tampas planas para evitar a evaporação e promover períodos de incubação mais longos, particularmente adequados para aplicações anaeróbicas. Estas placas assépticas são fabricadas em salas limpas sob condições de baixa carga biológica, garantindo os melhores resultados em todas as aplicações.
Placas de Petri de vidro de sílica com soda e cal Corning®
Essas placas de Petri são circulares, reutilizáveis, não esterilizadas e feitas de vidro de cal sodada, completas com tampas.
Placa de Petri Duran® (secional)
Essas placas estão disponíveis com ou sem seções e são utilizadas no preparo de ágar e em trabalhos biológicos e clínicos.