Documentos Principais
Z740228
Supelco
Folhas de alumínio para TLC
L × W 20 cm × 20 cm, aluminum oxide matrix, binder, not applicable, fluorescent indicator
Selecione um tamanho
25 EA
R$ 3.354,00
R$ 3.354,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 EA
R$ 3.354,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
R$ 3.354,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
aluminum oxide matrix
aluminum support
Nível de qualidade
Características
binder not applicable
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
EMD Millipore® 1.05550.0001
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
20 cm × 20 cm
espessura da camada
200 μm
placa C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Informações legais
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
TLC Aluminum Sheets L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix (C18), binder, Polymeric, fluorescent indicator
Supelco
Z740234
TLC Aluminum Sheets