Z740157
LifeSep magnetic separation stand
50SX, for 50 mL tubes
Sinônimo(s):
magnetic separation equipment
Selecione um tamanho
R$ 3.259,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.259,00
Produtos recomendados
Características
for 50 mL tubes
fabricante/nome comercial
Dexter Magnetic Technologies 2501022-1
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
- Open-faced design for clear visibility
- Rapid separation of micro- and nanometer beads
- Easy aspiration
- Superior particle retention
- Removable base for easy cleaning
- Durable and easy to use
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)