Documentos
20-400
Sigma-Aldrich
Suporte Magna GrIP (8 poços)
polyethylene rack, to hold, 15 mL (tubes), to hold, 0.5 mL (tubes), suitable for ChIP, suitable for RIP
Sinônimo(s):
Magnetic tube rack 0.5ml, Magnetic tube rack 15ml
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NA.41
Materiais
polyethylene rack
Nível de qualidade
Características
to hold 0.5 mL (tubes)
to hold 15 mL (tubes)
técnica(s)
ChIP: suitable
RIP: suitable
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
O suporte Magna GrIP é um suporte de polietileno contendo 4 ímãs de neodímio. O suporte foi projetado para extrair amostras de péletes ligados a partículas magnéticas do sobrenadante de forma rápida e fácil. Na sua posição horizontal, o suporte contém 8 orifícios adequados para tubos de 1,5 a 2,0 ml ou colunas para centrífuga. O suporte é versátil e também pode ser usado com tubos de 15 ml ou, alternadamente, de 0,5 ml, simplesmente posicionando-o em qualquer um dos lados.
Um suporte de polietileno contendo 4 ímãs de neodímio usado para ensaios de ChIP e RIP. O suporte é versátil e também pode ser usado com tubos de 15 ml ou 0,5 ml simplesmente colocando-o em qualquer um dos lados.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Cultura celular
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Effect of a salmon diet on the distribution of plasma lipoproteins and apolipoproteins in normolipidemic adult men.
F T Lindgren,G L Adamson,V G Shore,G J Nelson,P C Schmidt
Lipids null
The amino acid sequence of rabbit J chain in secretory immunoglobulin A.
G J Hughes,S Frutiger,N Paquet,J C Jaton
The Biochemical Journal null
Determination of levamisole and thiabendazole in meat by HPLC and photodiode array detection.
B Wyhowski de Bukanski,J M Degroodt,H Beernaert
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung null
Purification and biochemical characterization of a putative [6Fe-6S] prismane-cluster-containing protein from Desulfovibrio vulgaris (Hildenborough).
A J Pierik,R B Wolbert,P H Mutsaers,W R Hagen,C Veeger
European Journal of Biochemistry null
Open channel noise. V. Fluctuating barriers to ion entry in gramicidin A channels.
S H Heinemann,F J Sigworth
Biophysical Journal null
Artigos
Agarose beads Vs. Magnetic beads in Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)