Key Documents
LSKMAGS08
Millipore
Suporte magnético PureProteome
The PureProteome Magnetic Stand is designed to rapidly & easily isolate magnetic particles from up to eight 1. 5 mL or 2. 0 mL tubes.
Sinônimo(s):
Suporte de esferas magnéticas, Suporte de separação magnética
About This Item
Código UNSPSC:
41116133
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NA.56
Materiais
self-standing
Características
binder
fabricante/nome comercial
PureProteome
técnica(s)
RNA purification: suitable (with magnetic beads)
protein purification: suitable
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O suporte magnético PureProteome contém um ímã removível.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Cultura celular
Características e benefícios
  • Permite
  • resultados comparáveis de processos reproduzíveis com protocolos padrão
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
PureProteome™ Protein A and G Magnetic beads provide a rapid and reproducible means to purify immunoglobulins (IgG) using the KingFisher Duo particle processor.
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.