Z740155
LifeSep magnetic separation stand
1.5S, for 1.5 mL tubes
Sinônimo(s):
magnetic separation equipment
Selecione um tamanho
R$ 1.002,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.002,00
Produtos recomendados
Características
for 1.5 mL tubes
fabricante/nome comercial
Dexter Magnetic Technologies 2501009
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
- Open-faced design for clear visibility
- Rapid separation of micro- and nanometer beads
- Easy aspiration
- Superior particle retention
- Removable base for easy cleaning
- Durable and easy to use
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)