Z717231
Nunc® petri dishes
diam. × H 140 mm × 20 mm, surface area 145 cm2, vented
Sinônimo(s):
culture dishes, disposable petri dishes, plastic petri dishes
Selecione um tamanho
R$ 1.900,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.900,00
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
round
esterilidade
sterile; γ-irradiated
sterile
Características
lid
embalagem
pack of 10 ea
case of 80 ea (Internal pack of 10)
fabricante/nome comercial
Nunc 249964
diâmetro × A
140 mm × 20 mm
capacidade da placa
~300 mL
Prato: diâm. × A
140 mm × 20 mm
área da superfície
145 cm2
volume × volume de trabalho
250 mL × 35 mL
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
- For culturing of fungi, bacteria and other microorganisms
- Contact dish useful for sampling in hospital environments (for research use only), as well as in food science and the pharmaceutical industry
- Perform well in automatic dispensers due to complete flatness and uniform height
- Available with a moulded grid
- Deep Petri Dishes allow for longer culture periods
- Compatible with automated systems
Please note: Due to these dishes being constructed of polystyrene (not glass) the walls of the dish may be thinner; this results in a size difference in the outer diameter of approx 10 mm.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)