Z617679
Greiner dishes
square dish, 120 x 120 x 17mm, vented
Sinônimo(s):
cell culture dishes, culture dishes, petri dishes, tissue culture dishes
Selecione um tamanho
R$ 2.882,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.882,00
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
square
esterilidade
non-sterile
Características
lid
embalagem
case of 240 ea (24 x packs of 10)
fabricante/nome comercial
Greiner 688102
C × L × A
120 mm × 120 mm × 17 mm
capacidade da placa
~20 mL
área da superfície
142 cm2
adequação
suitable for (bacteriological applications)
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Greiner dishes are made from high-quality clear polystyrene.
- Dishes afford distortion-free optical surfaces for easy microscope viewing and are suitable for all bacteriological uses.
- Manufactured under controlled low bioburden conditions ensuring all general bacteriological standards and requirements are met.
- Vented design enables easy gas exchange.
- Stackable dishes offer a convenient space-saving option.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)