CLS3160152
Pyrex® petri dishes
complete, O.D. × H 150 mm × 20 mm
Sinônimo(s):
Corning® 3160
Selecione um tamanho
R$ 1.556,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.556,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
Corning 3160-152
D.E. × A
150 mm × 20 mm
Descrição geral
- PYREX® culture dishes are made of clear borosilicate glass.
- They can withstand repeated sterilization (wet or dry) and are chemically resistant.
- Beaded edges provide greater mechanical strength and reduce capillary action of condensed moisture.
- Top marked in blue enamel, bottom in white, enables easier sorting.
- Bottoms include a triangular, enamel reference point for serial dilutions.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)