Documentos Principais
Z663875
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
vial top label for 0.6 mL vial/tube, writing surface diam. 9.52 mm, Nylon
Selecione um tamanho
1 ROLL
R$ 515,00
R$ 515,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ROLL
R$ 515,00
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
R$ 515,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Materiais
Nylon
white
embalagem
roll of 500 labels
fabricante/nome comercial
Brady PTL-82-499
disponibilidade
available only in EU
diâmetro da superfície de escrita
9.52 mm
Informações legais
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)