Documentos Principais
DWK213513304
DURAN® short stem funnel
glass funnel(s), funnel capacity (25 mL)
Sinônimo(s):
213513304
Selecione um tamanho
10 EACH
R$ 2.629,00
R$ 2.629,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EACH
R$ 2.629,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 2.629,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Materiais
glass funnel(s)
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 213513304
capacidade do funil
(25 mL)
Descrição geral
Transferring liquids and solids is a common working method. In this activity the funnel is used, which due to its shape can absorb a relatively large amount of liquid or solid and transfer it through a constriction into a vessel with a small opening. Funnels are available in different sizes and designs, selected according to their application.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)