Documentos Principais
BR43308
BRAND® BLAUBRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, calibrated
capacity 10 mL, borosilicate glass
Sinônimo(s):
BLAUBRAND®, Gay-Lussac
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.71
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Junta
joint ST/NS neck10/19
Características
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 43308
capacidade
10 mL
Descrição geral
DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Calibrated to contain (TC, In). Incl. individual certificate. Stopper NS 10/19 with capillary. Top of stopper ground and polished. The volume in cm³ is specified to a precision of 3 decimal places.
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Density bottles determine liquid density, calibrated 'to contain' for accuracy, though not volumetric instruments like volumetric flasks.