Documentos Principais
Z653365
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotors 1624; 1726
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 736,00
R$ 736,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 736,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.22
R$ 736,00
Check Cart for Availability
Características
Holds 10 x 4.9 mLblood collection/urine vessels
fabricante/nome comercial
Hettich 1741
disponibilidade
available only in EU
not available in USA and Canada
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Descrição geral
  • compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
necessário, mas não fornecido
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)