Documentos Principais
Z601462
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotors 1624; 1726
Selecione um tamanho
4 EA
R$ 1.579,00
R$ 1.579,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
4 EA
R$ 1.579,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.22
R$ 1.579,00
Check Cart for Availability
Características
Holds 4 x 15mL tubes17 x 100 mm
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1369
disponibilidade
available only in EU
not available in USA and Canada
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Descrição geral
  • compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)