Documentos Principais
Z748021
Reducing part for Hettich® swing-out rotor No. 1624
for 1 x 50 mL tubes (34 x 100 mm size)
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 786,00
R$ 786,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 786,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
R$ 786,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Características
Holds 50 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1331
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 1481, 1490, 1495 (buckets)
Categorias relacionadas
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)