Documentos Principais
Z374407
Sigma-Aldrich
Scienceware® microscope slide holder
accepts up to 10 single or double slides standing on end
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 198,00
R$ 198,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 198,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
MA.01
R$ 198,00
Check Cart for Availability
Características
Holds 10 x slides 76x26 mm
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F44542-0000
P × L × A
10 in. (25 cm) × 2 in. (5 cm) × 1 1/4 in. (3 cm)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Slide holder has a sloped groove that accepts up to 10 single or double slides standing on end. Made of durable, extruded white plastic,
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9