Documentos Principais
HS120316
TrueNorth® Microscope Slide Box
25 Place, Fitted Lid, blue polycarbonate
About This Item
Código UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
blue polycarbonate
Características
Holds 25 x slides 76x26 mm
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS120316
C × L × A
141 × 88 × 35 mm
Categorias relacionadas
Características e benefícios
  • protect your slides in ultra low temperature ranges down to -80C
  • durable polycarbonate and stainless steel clasp/friction fit lid
  • safe storage and transport of 25 x 75 mm slides (3 x 1 in.)
  • uniform grooved slide slots separate slides preventing slide contact
  • temperature-resistant numbered foam lining and identification sheet
  • stackable
  • autoclavable
Informações legais
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Slide box 100 place, blue
HS15991A
Slide box
Slide box 100 place, white
HS15991C
Slide box
Premium slide box 100 place, cork lining, gray plastic
HS15994F
Premium slide box
Premium Slide box 100 Place, cork lining, black
HS15994G
Premium Slide box
Slide box 100 place, red
HS15991B
Slide box
Premium Slide box 100 Place, cork lining, blue
HS15994A
Premium Slide box