Documentos Principais
HS15991B
Slide box
100 place, red
Sinônimo(s):
Box for Slides, Slide Container, Slide Storage Box
About This Item
Código UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.17
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
Características
Holds 100 x slides 76x26 mm
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS15991B
tamanho
210x169x37 mm
cor
red
Categorias relacionadas
Características e benefícios
  • The slide box is made of durable polypropylene.
  • The box can hold either 25 or 100 standard slides (25 x 75 mm and 1 x 3 inches).
  • Latch locks keep hinged lids securely closed.
  • Stability is maximized by stacking feet.
  • Slide identification card - capacity 100 slides
  • No liner
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)