Documentos Principais
HS15991A
Slide box
100 place, blue
Sinônimo(s):
Microscope Slide Box, Slide Storage Box
About This Item
Código UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.17
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
Características
Holds 100 x slides 76x26 mm
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS15991A
tamanho
210x169x37
cor
blue
Categorias relacionadas
Características e benefícios
  • The slide box is made of durable polypropylene.
  • The box can hold either 25 or 100 standard slides (25 x 75 mm and 1 x 3 inches).
  • Latch locks keep hinged lids securely closed.
  • Stability is maximized by stacking feet.
  • Slide identification card - capacity 100 slides
  • No liner
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Slide box 25 place, red
HS15990B
Slide box
Premium slide box 100 place, cork lining, white plastic
HS15994E
Premium slide box
BRAND® slide box Holds 50 x slides 76x26 mm
BR475900
BRAND® slide box
BRAND® slide box 25 slides, 76 x 26 mm
BR475800
BRAND® slide box
Slide box 25 place, white
HS15990C
Slide box