CLS431119
Corning® cryogenic boxes, racks & trays
Box for 81 cryogenic vials, 1-2 mL
Sinônimo(s):
cryovials
About This Item
Código UNSPSC:
41123304
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Características
Holds 81 x 1-2 mL tubes
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Corning 431119
técnica(s)
cryopreservation: suitable
Características e benefícios
- Reusable orange polycarbonate cryogenic vial storage box with lid
- Box can withstand temperature from - 196°C to +121°C
- Grooves on the sides of the box improve grip when wearing gloves
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)