Documentos Principais
CLS431120
Corning® cryogenic boxes, racks & trays
Box for 81 cryogenic vials, 4-5 mL
Sinônimo(s):
cryovials
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 1.486,00
R$ 1.486,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 1.486,00
About This Item
Código UNSPSC:
41123304
NACRES:
NB.13
R$ 1.486,00
Check Cart for Availability
esterilidade
non-sterile
Características
Holds 81 x 4-5 mL tubes
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Corning 431120
técnica(s)
cryopreservation: suitable
Características e benefícios
  • Reusable orange cryogenic vial storage box with lid
  • Made of virgin polycarbonate to withstand temperature from - 196°C to +121°C
  • Ridges on the sides of the box improve grip when wearing gloves
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)