B7026
Sun bag, transparent
pore size 0.02 μm, Autoclavable
Sinônimo(s):
transparent bag
Selecione um tamanho
R$ 765,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 765,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Produtos recomendados
Características
with attached stainless steel Poros filter
W × H × L
320 mm × 450 mm × 200 mm
filtro C × L
45 mm × 42 mm
tamanho do filtro
24 mm
tamanho de poro
0.02 μm
aplicação(ões)
agriculture
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Gusseted, square bottom for additional stability
- Poros stainless steel filter for gas exchange
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)