Z329681
BRAND® wash bottle, wide-mouth, labelled, LDPE
capacity 250 mL, label, Methanol, without venting valve
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
green closure
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Características
label Methanol
with cap
without venting valve
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 144080
capacidade
250 mL
Descrição geral
Bottles with venting valve (metal ball) are for distilled water and organic solvents only; to avoid dropping caused by overpressure.
Outras notas
Informações legais
acessório
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)