Documentos Principais
Z423335
Sigma-Aldrich
Scienceware® safety labeled wash bottles
Water
Sinônimo(s):
lab bottles, safety bottles, wash bottle
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 447,00
R$ 447,00
Disponível para enviar em23 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 447,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.17
R$ 447,00
Disponível para enviar em23 de abril de 2025Detalhes
Materiais
low-density polyethylene
Características
with cap
embalagem
pack of 6 bottles
fabricante/nome comercial
Bel-Art F11646-0621
capacidade
500 mL
cor
opaque
Descrição geral
Safety Labeled wash bottles with Department of Transportation (DOT) and National Fire Protection Association (NFPA) codes and symbols, Chemical Abstract Service (CAS) number, protective equipment symbols and target organ information, for making your workplace a safer place.
Características e benefícios
  • Easy-to-read printed bottles
  • Wide mouth 53mm (2") bottle for easy refilling
  • Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm; Toluene is red LDPE bottle
  • Polypropylene closures
  • Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)