Z329738
BRAND® wash bottle, wide-mouth, labelled, LDPE
capacity 250 mL, label, Distilled water, without venting valve
Selecione um tamanho
R$ 411,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 411,00
Produtos recomendados
Materiais
low-density polyethylene bottle
natural bottle
round bottle
white closure
wide-mouth bottle
Características
label Distilled water
with cap
without venting valve
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 144078
capacidade
250 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Bottles with venting valve (metal ball) are for distilled water and organic solvents only; to avoid dropping caused by overpressure.
Outras notas
Informações legais
acessório
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)