Documentos Principais
Z104639
LDPE wash bottles
Narrow-mouth, capacity 250 mL
Sinônimo(s):
bottle lab, laboratory bottles, wash bottle
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 560,00
R$ 560,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 560,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.17
R$ 560,00
Check Cart for Availability
Materiais
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene cap
Junta
Joints threaded neck (28)
Características
label no label
vented
with cap
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F11618-0008
capacidade
250 mL
Descrição geral
Consist of one-piece cap and nozzle plus delivery tube. Deliver single drops or a needle-sharp stream. Tip may be cut to increase delivery amounts. Polyallomer cap.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)