Z423149
Scienceware® safety labeled wash bottles
Label your own
Sinônimo(s):
lab bottles, safety bottles, wash bottle
Selecione um tamanho
R$ 447,00
Disponível para enviar em24 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 447,00
Disponível para enviar em24 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Materiais
low-density polyethylene
Características
with cap
embalagem
pack of 6 bottles
fabricante/nome comercial
Bel-Art F11646-0638
capacidade
500 mL
cor
opaque
Categorias relacionadas
Descrição geral
Please note: These bottles have white spaces with no information, write appropriate information within these spaces using a permanent marker (STATMARK permanent marker: Z648191).
Características e benefícios
- Easy-to-read printed bottles
- Wide mouth 53mm (2") bottle for easy refilling
- Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm; Toluene is red LDPE bottle
- Polypropylene closures
- Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)