Documentos Principais
Z326070
BRAND® SILBERBRAND graduated pipettes, piston type
capacity 5 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
AR-Glas®
Características
calibrated to deliver (TD, EX)
class B
graduations
subdivision 0.05 mL
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
BRAND 31111
faixa de medição
accuracy: 0.05 mL
capacidade
5 mL
Descrição geral
Integral piston pipetting aid with retaining spring. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
Outras notas
BR31111 (India)
Informações legais
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)