Documentos Principais
CLS814210
Pyrex® heavy-duty graduated centrifuge tube, screw cap
capacity 10 mL
Sinônimo(s):
Corning® 8142
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 8142-10
D.E. × C
17 mm × 118 mm
diâmetro da tampa
15 mm
capacidade
10 mL
cor
clear
conector
15-415 thread
Descrição geral
The 10 mL size is graduated upward from tip in 0.1 mL divisions. The 40 mL size is graduated in 0.5 mL divisions to 10 mL, and from 10 to 40 in 1 mL divisions. Tubes are fitted with a phenolic screw cap.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)