Documentos Principais
Z290645
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 1000 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.753,00
R$ 2.753,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.753,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
R$ 2.753,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass housing
Características
graduation
embalagem
pkg of 1 ea
capacidade do funil
1000 mL
diâmetro da membrana
90 mm
diâmetro do gargalo
90 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)