Documentos Principais
CLS33982B
Corning® PYREX® glass housing filter discs
coarse frit
Sinônimo(s):
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Pyrex® fritted support base with 40/35 joint, for 47 mm microfiltration assembly, coarse frit
Materiais
glass housing
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning
Diâmetro
47 mm
diâmetro do gargalo
33-41 mm
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)