Documentos Principais
XNATS
Sigma-Aldrich
Kit de PCR para tecido REDExtract-N-Amp
sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 amplifications
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
uso
sufficient for 10 amplifications
sufficient for 10 extractions
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
O kit para PCR de tecidos REDExtract-N-Amp contém todos os reagentes necessários para extrair e amplificar rapidamente o DNA genômico de caudas de camundongos e tecidos de outros animais, esfregaços bucais, fios de cabelo e saliva. Não há necessidade de rompimento mecânico, extração orgânica, purificação em coluna ou precipitação do DNA. O kit inclui uma PCR ReadyMix, especialmente formulada para amplificação direta do extrato por PCR. Esta formulação usa uma hot start baseada em anticorpos para amplificação específica. O kit para PCR de tecido REDExtract-N-Amp contém um corante de rastreamento que permite o carregamento conveniente direto de reações de PCR em géis de agarose para análise.
Aplicação
REDExtract-N-Amp tissue PCR kit has been for:
  • DNA extraction
  • genotyping
  • polymerase chain reaction (PCR)
Características e benefícios
  • Perfeito para isolamento rápido de DNA genômico para genotipagem
  • Extração em uma única etapa de DNA genômico para PCR em 15 minutos
  • ReadyMix para PCR, formulada especialmente para amplificação diretamente do extrato
  • Anticorpo Hot Start para amplificação por PCR altamente específica de DNA genômico
  • Extrato estável a 4 oC por pelo menos 6 meses
  • O REDExtract-N-Amp contém um corante de rastreamento que permite o carregamento conveniente direto de reações de PCR em géis de agarose para análise
Componentes
O kit contém solução de preparo de tecidos, solução de extração e a mistura de reação para PCR REDExtract-N-Amp.
Outras notas
Os kits para PCR de tecidos REDExtract-N-Amp fornecem todos os reagentes necessários para a extração rápida de DNA de uma ampla gama de células e tecidos, bem como para a amplificação de alvos de interesse por PCR. Um novo método de extração elimina a necessidade de longos processos de digestão enzimática ou homogeneização. O kit também inclui uma mistura de reação para PCR hot start especialmente formulada para amplificação diretamente do extrato. A mistura ReadyMix para PCR REDExtract-N-Amp contém um corante inerte que atua como corante de rastreamento, além de permitir o carregamento direto conveniente de reações de PCR em géis de agarose para análise.
For additional information, please see www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Princípio
O kit é fornecido com protocolos validados para extrair e amplificar DNA genômico de cauda de camundongo, cabelos/pelos, tecidos animais, saliva e esfregaços bucais. Em um procedimento típico, o DNA genômico é extraído de uma amostra que foi incubada em solução de preparo de tecido e solução de extração por 10 minutos em temperatura ambiente. A amostra é aquecida a 95 °C por 3 minutos e, então, misturada com uma terceira solução para neutralizar substâncias inibitórias antes do PCR. Uma porção do extrato do DNA é, então, adicionada a uma reação de PCR contendo os primers e a mistura ReadyMix para PCR REDExtract-N-Amp, incluídos no kit.
Os kits para PCR de tecidos Extract-N-Amp fornecem todos os reagentes necessários para a extração rápida de DNA de uma ampla gama de células e tecidos, bem como para a amplificação de alvos de interesse por PCR. Um novo método de extração elimina a necessidade de longos processos de digestão enzimática ou homogeneização. O kit também inclui uma mistura ReadyMix para PCR hot start especialmente formulada para amplificação diretamente do extrato. A mistura ReadyMix para PCR REDExtract-N-Amp contém um corante inerte que atua como corante de rastreamento, além de permitir o carregamento direto conveniente de reações de PCR em géis de agarose para análise.
O kit contém protocolos validados para extrair e amplificar DNA genômico de cauda de camundongo, cabelos/pelos, tecidos animais, saliva e esfregaços bucais. Em um procedimento típico, o DNA genômico é extraído de uma amostra que foi incubada em solução de preparo de tecido e solução de extração por 10 minutos em temperatura ambiente. A amostra é aquecida a 95 °C por 3 minutos e, então, misturada com uma terceira solução para neutralizar substâncias inibitórias antes do PCR. Uma porção do extrato do DNA é, então, adicionada a uma reação de PCR contendo os primers e a mistura ReadyMix para PCR REDExtract-N-Amp, incluídos no kit.
Informações legais
A compra deste produto inclui imunidade contra processos judiciais relacionados às patentes especificadas no encarte do produto, para ser usado apenas na quantidade adquirida para fins de pesquisa interna do próprio comprador. Nenhum outro direito de patente (como, por exemplo, os direitos de patente de processos de nucleases 5′) é transmitido expressamente, implícito ou por embargo. Pode-se obter mais informações sobre a compra de licenças contatando o Diretor de licenciamento, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Califórnia 94404, EUA.
Anticorpo licenciado para uso em pesquisa in vitro sob as patentes dos EUA n.º 5.338.671 e 5.587.287, e as patentes correspondentes em outros países.
O uso deste produto é coberto por uma ou mais das seguintes patentes dos EUA e pelas reivindicações de patente correspondentes fora dos EUA: 5.789.224, 5.618.711, 6.127.155 e reivindicações de patente fora dos EUA correspondentes à patente dos EUA expirada n.º 5.079.352. A compra deste produto inclui imunidade limitada e intransferível contra processos judiciais relacionados às reivindicações das patentes supracitadas, para uso apenas desta quantidade de produto para fins de pesquisa interna do próprio comprador. Nenhum direito é transmitido expressamente, implícito ou por embargo sob nenhuma outra reivindicação de patente, bem como nenhum direito realizar qualquer método patenteado e nenhum direito de realizar serviços comerciais de qualquer natureza, inclusive, mas não limitado a relato remunerado ou passível de outra consideração comercial dos resultados das atividades do comprador. Este produto é destinado somente para uso em pesquisa. Usos diagnósticos sob as patentes da Roche requerem uma licença separada da Roche. Pode-se obter mais informações sobre a compra de licenças contatando o Diretor de licenciamento, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Califórnia 94404, EUA.
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chunmei Wang et al.
Nature communications, 9(1), 1544-1544 (2018-04-20)
Sexual dimorphism exists in energy balance, but the underlying mechanisms remain unclear. Here we show that the female mice have more pro-opiomelanocortin (POMC) neurons in the arcuate nucleus of hypothalamus than males, and female POMC neurons display higher neural activities
Bethany S Reid et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 239(4), 1188-1196 (2010-02-23)
Previous studies identified Inka1 as a gene regulated by AP-2alpha in the neural crest required for craniofacial morphogenesis in fish and frog. Here, we extend the analysis of Inka1 function and regulation to the mouse by generating a LacZ knock-in
Huan Yang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(26), 11942-11947 (2010-06-16)
During infection, vertebrates develop "sickness syndrome," characterized by fever, anorexia, behavioral withdrawal, acute-phase protein responses, and inflammation. These pathophysiological responses are mediated by cytokines, including TNF and IL-1, released during the innate immune response to invasion. Even in the absence
Zhiyong Lei et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 8, 592362-592362 (2021-04-06)
Compromised cardiac function is a hallmark for heart failure, mostly appearing as decreased contractile capacity due to dysregulated calcium handling. Unfortunately, the underlying mechanism causing impaired calcium handling is still not fully understood. Previously the miR-132/212 family was identified as
Farraj Albalawi et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 11, 227-227 (2017-08-30)
Inflammatory responses play a key role in many neural pathologies, with localized signaling from the non-immune cells making critical contributions. The NLRP3 inflammasome is an important component of innate immune signaling and can link neural insult to chronic inflammation. The
Protocolos
The REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.