Documentos Principais
WH0255631M7
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COL24A1 antibody produced in mouse
clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-collagen, type XXIV, alpha 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
Collagen type XXIV α 1 (COL24A1) is part of the fibril-forming family of collagen molecules and is expressed in bones.
Imunogênio
COL24A1 (NP_690850, 1626 a.a. ~ 1714 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PRWTSTQTSGPGLPIGFKGWNGQIFKVNTLLEPKVLSDDCKIQDGSWHKATFLFHTQEPNQLPVIEVQKLPHLKTERKYYIDSSSVCFL
Ações bioquímicas/fisiológicas
Collagen type XXIV α 1 (COL24A1) takes part in modulating various processes in the cartilage and bone. It has been linked to head and neck squamous cell carcinoma.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
CREB-AP1 protein complexes regulate transcription of the collagen XXIV gene (Col24a1) in osteoblasts.
Matsuo N
The Journal of Biological Chemistry, 281(9), 5445-5452 (2006)
Kiyoshi Misawa et al.
Molecular and clinical oncology, 2(2), 285-291 (2014-03-22)
Squamous cell carcinoma of the head and neck (HNSCC) is the sixth most common type of cancer, affecting ~500,000 individuals worldwide annually. Collagen is the major constituent of the extracellular matrix component in tumors and plays a crucial role in