Documentos Principais
WH0001264M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CNN1 antibody produced in mouse
clone 2F5-1H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-SMCC, Anti-SmCalp, Anti-calponin 1, basic, smooth muscle
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.068,00
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em07 de maio de 2025
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1146
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.068,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em07 de maio de 2025
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1146
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F5-1H4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CNN1(1264)
Imunogênio
CNN1 (AAH22015, 1 a.a. ~ 297 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSAHFNRGPAYGLSAEVKNKLAQKYDHQREQELREWIEGVTGRRIGNNFMDGLKDGIILCEFINKLQPGSVKKINESTQNWHQLENIGNFIKAITKYGVKPHDIFEANDLFENTNHTQVQSTLLALASMAKTKGNKVNVGVKYAEKQERKFEPGKLREGRNIIGLQMGTNKFASQQGMTAYGTRRHLYDPKLGTDQPLDQATISLQMGTNKGASQAGMTAPGTKRQIFEPGLGMEHCDTLNVSLQMGSNKGASQRGMTVYGLPRQVYDPKYCLTPEYPELGEPAHNHHAHNYYNSA
Ações bioquímicas/fisiológicas
Calponin 1 (CNN1) plays a key role in regulation of smooth muscle contraction in various physiological situations. Measurement of CNN1 level in maternal serum is considered to be a potent method for the short-term prediction of preterm birth in women with threatened preterm labor. CNN1 also acts as a cardiac and smooth muscle differentiation marker. In addition, it is also implicated in the actomyosin stabilization and cell motility repression.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Identification of the Critical Site of Calponin 1 for Suppression of Ovarian Cancer Properties.
Yamane T
Anticancer Research, 35, 5993-5999 (2015)
Maternal serum calponin 1 level as a biomarker for the short-term prediction of preterm birth in women with threatened preterm labor.
Cetin O
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine : The Official Journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, 31, 216-222 (2018)
Calponin1 inhibits dilated cardiomyopathy development in mice through the ?PKC pathway.
Lu D
International Journal of Cardiology, 173, 146-153 (2014)