Documentos Principais
BR129728
BRAND® PE-LD Media Bottle with screw cap
capacity 50 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 105,00
R$ 105,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 105,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
R$ 105,00
Check Cart for Availability
Materiais
low-density polyethylene bottle
round bottle
Junta
Joints threaded neck (GL32)
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
with cap
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 129728
capacidade
50 mL
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)