Documentos
W0263
Sigma-Aldrich
Wash Solution 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.52
temperatura de armazenamento
room temp
Nível de qualidade
Descrição geral
This product is used as a column wash after DNA binding performed with some GenElute kits.
Nota de preparo
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Informações legais
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
preparação de amostras
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup