NA0600
GenElute™ HP Endotoxin-Free Plasmid Megaprep Kit
1 kit sufficient for 5 preparations
Sinônimo(s):
Gen Elute, GenElute Endotoxin-Free Plasmid Kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
kit sufficient for 5 preparations
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
High-quality, endotoxin-free DNA is ready for immediate use in downstream applications such as restriction digest, ligation, sequencing, PCR, transformation, and transfection, including endotoxin-sensitive cells.
Aplicação
Características e benefícios
- Up to 5 mg of high-copy plasmid DNA with endotoxin levels of ≤0.1 EU/μg
- Only 90 minutes from pelleted cells to purified plasmid
- Vacuum format with no ethanol precipitation required
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Lungs
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)