V4512
Vascular Endothelial Growth Factor from mouse
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
mVEGF, VEGF
Selecione um tamanho
R$ 2.041,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.041,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Vascular Endothelial Growth Factor from mouse, VEGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
powder
potência
≤10 ng/mL
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
protein 39 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... VEGFA(22339)
Descrição geral
Aplicação
Outras notas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
VEGF-A stimulates blood vessel growth via endothelial cell proliferation, migration, and survival during embryonic development.
Read review on VEGF signaling pathway (Vascular endothelial growth factor (VEGF)/VEGF receptor) and find related products.