SRP4633
VEGF-C human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
VEGFC, Vascular Endothelial Growth Factor-C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
15-16 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... VEGFC(7424)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)