H9041
Vascular Endothelial Growth Factor 121 human
VEGF121, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
≤15 ng/mL EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
dimer 37 kDa (glycosylated)
trimer 50 kDa (glycosylated)
embalagem
pkg of 10 μg
fabricante/nome comercial
HumanZyme
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... VEGFA(7422)
Categorias relacionadas
Descrição geral
There are five types of VEGF ligands identified in mammals, which exists as different splice variants.VEGFA is a dimeric glycoprotein consisting two monomers antiparallel to each other.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Informações legais
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Alternative Splicing Associated with Metastatic Colonization
Artigos
Read review on VEGF signaling pathway (Vascular endothelial growth factor (VEGF)/VEGF receptor) and find related products.