Documentos Principais
V7130
Supelco
Liquid scintillation vials, glass
volume 20 mL, vial size 28 mm × 61 mm , with cap, the cap is made of urea and the liner material is a polyethylene cone, pkg of 500 ea
Sinônimo(s):
Radioactive Scintillation Vials
Selecione um tamanho
500 EA
R$ 3.473,00
R$ 3.473,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 EA
R$ 3.473,00
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
R$ 3.473,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
glass vial
Características
closure type polyethylene cap, poly-seal liner
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 500 ea
tamanho do frasco
28 mm × 61 mm , with cap
volume
20 mL
conector
thread for 22-400
Descrição geral
Wheaton 180 brand low-potassium glass yielding consistent low backgrounds and high UV transmission. White caps fit tightly and can be written on.
Embalagem
Vials with caps attached are packed in individual cells in trays of 100.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)