Documentos Principais
DWK986542
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined urea cap, glass
lips on vial transparent borosilicate glass glass, capacity (20 mL), screw cap
Sinônimo(s):
986542, Scintillation vial
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
lips on vial transparent borosilicate glass glass
metal foil liner
white cap
Características
with cap
embalagem
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
fabricante/nome comercial
WHEATON® 986542
diâm. da garrafa A x L
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
capacidade
(20 mL)
conector
22-400 neck
22-400
Características e benefícios
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)