Documentos Principais
27509
Supelco
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE liner
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
23 mm × 85 mm
volume
22 mL
conector
thread for 20-400
Descrição geral
Black solid phenolic cap (pulp/aluminum foil) with white PTFE liner.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)