Documentos Principais
V6755
Supelco
Liquid scintillation vials, plastic
volume 20 mL, cap size 24 mm , polyethylene without liner, vial size 27 mm × 61 mm , with cap, pkg of 1000 ea
Sinônimo(s):
Liquid radiation detection vials, plastic
Selecione um tamanho
1000 EA
R$ 3.614,00
R$ 3.614,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1000 EA
R$ 3.614,00
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
R$ 3.614,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
high-density polyethylene vial
Características
closure type screw top vial
screw caps packed separately
embalagem
pkg of 1000 ea
tamanho da tampa
24 mm , polyethylene without liner
tamanho do frasco
27 mm × 61 mm , with cap
volume
20 mL
conector
22-400 thread
Descrição geral
Polyethylene with light-weight walls for increased counting efficiency.
Vials and caps are packed in separate plastic bags.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)