V3388
Vascular Endothelial Growth Factor (aa 207-318) human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Sinônimo(s):
VEGF112, Vasculotropin
Selecione um tamanho
R$ 5.628,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.628,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Vascular Endothelial Growth Factor (aa 207-318) human, ≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.75-3.75 ng/mL ED50
peso molecular
predicted mol wt ~28 kDa
embalagem
pkg of 5 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
<1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... VEGFA(7422)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
VEGF-A stimulates blood vessel growth via endothelial cell proliferation, migration, and survival during embryonic development.