V105
S(−)-Verapamil hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]22/D −6.1°, c = 0.1 in ethanol(lit.)
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
H2O: >30 mg/mL
ethanol: soluble
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.COc1ccc(CCN(C)CCC[C@](C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH.H2O/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H;1H2/t27-;;/m0../s1
chave InChI
ICKXRKHJKXMFLR-LPCSYZHESA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox